Print…
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
PC0070-100G PC0070-10G PC0070-25G
APOSPC0070-100GEA 72.5 EUR
APOSPC0070-100G APOSPC0070-10G APOSPC0070-25G
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene 98%
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Peso Molecular: 223.47 g/mol
Ponto de ebulição: 97…99 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 33…39 °C
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236025
Número CAS: 45767-66-6
UN: 3261
ADR: 8 II