Print…
2-Bromo-6-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0066-100G PC0066-500G
APOSPC0066-100GEA 81.2 EUR
APOSPC0066-100G APOSPC0066-500G
2-Bromo-6-fluorotoluene 98%
2-Bromo-6-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrF
Ponto de ebulição: 180 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051438
Número CAS: 1422-54-4