Print…
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0063-1G PC0063-5G
APOSPC0063-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0063-1G APOSPC0063-5G
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631436
Número CAS: 188723-58-2