Print…
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-4-fluorobenzyl Alcohol, (3-Chloro-4-fluorophenyl)methanol
PC0061-1G PC0061-25G
APOSPC0061-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0061-1G APOSPC0061-25G
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631550
Número CAS: 161446-90-8