Print…
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0060-1G PC0060-5G
APOSPC0060-1GEA 29 EUR
APOSPC0060-1G APOSPC0060-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClFO
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631549
Número CAS: 261723-30-2