Print…
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0057-1G PC0057-5G PC0057-25G
APOSPC0057-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0057-1G APOSPC0057-5G APOSPC0057-25G
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClFO
Ponto de Fusão: 68…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631418
Número CAS: 261762-59-8