Print…
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0047-25G PC0047-5G PC0047-100G
APOSPC0047-25GEA 65.4 EUR
APOSPC0047-25G APOSPC0047-5G APOSPC0047-100G
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO
Peso Molecular: 193 g/mol
Ponto de ebulição: 217…218 °C
Densidade: 1.459 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631433
Número CAS: 394-29-6
UN: 3265
ADR: 8 III