Print…
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0040-1G PC0040-500MG
APOSPC0040-1GEA 0 EUR
APOSPC0040-1G APOSPC0040-500MG
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO
Ponto de ebulição: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631417
Número CAS: 21900-51-6
UN: 3265
ADR: 8,III