Print…
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0039-10G PC0039-1G PC0039-5G
APOSPC0039-10GEA 63.8 EUR
APOSPC0039-10G APOSPC0039-1G APOSPC0039-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁FO₄
Ponto de Fusão: 169…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020538
Número CAS: 347-63-7