Print…
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0037-100G PC0037-500G PC0037-50G PC0037-25G
APOSPC0037-100GEA 97.3 EUR
APOSPC0037-100G APOSPC0037-500G APOSPC0037-50G APOSPC0037-25G
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClFN
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631434
Número CAS: 57381-34-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III