Print…
3-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0031-25G PC0031-10G PC0031-1G
APOSPC0031-25GEA 0 EUR
APOSPC0031-25G APOSPC0031-10G APOSPC0031-1G
3-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
3-Chloro-2-fluorobenzamide
Fórmula: C₇H₅ClFNO
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042205
Número CAS: 104326-94-5