Print…
2-Chloro-5-fluorobenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0029-25G PC0029-5G PC0029-1G
APOSPC0029-25GEA 0 EUR
APOSPC0029-25G APOSPC0029-5G APOSPC0029-1G
2-Chloro-5-fluorobenzamide 98%
2-Chloro-5-fluorobenzamide
Fórmula: C₇H₅ClFNO
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631465
Número CAS: 88487-25-6