Print…
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0028-100G PC0028-25G PC0028-5G
APOSPC0028-100GEA 0 EUR
APOSPC0028-100G APOSPC0028-25G APOSPC0028-5G
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 90%
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClFO
Ponto de ebulição: 214 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631571
Número CAS: 85070-48-0