Print…
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0018-1G PC0018-5G PC0018-10G
APOSPC0018-1GEA 0 EUR
APOSPC0018-1G APOSPC0018-5G APOSPC0018-10G
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631328
Número CAS: 261762-53-2