Print…
(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0017-1G PC0017-5G PC0017-100MG
APOSPC0017-1GEA 116 EUR
APOSPC0017-1G APOSPC0017-5G APOSPC0017-100MG
(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Ponto de Fusão: 136…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631448
Número CAS: 261762-52-1