Print…
3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0015-25G PC0015-5G PC0015-100G
APOSPC0015-25GEA 357 EUR
APOSPC0015-25G APOSPC0015-5G APOSPC0015-100G
3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
3-Chloro-2,6-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃ClF₂O
Ponto de ebulição: 195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631330
Número CAS: 261762-51-0
UN: 3261
ADR: 8,III