Print…
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)methanamine
PC0007-10G PC0007-5G PC0007-1G
APOSPC0007-10GEA 285 EUR
APOSPC0007-10G APOSPC0007-5G APOSPC0007-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₆ClF₂N
Peso Molecular: 177.5800 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631388
Número CAS: 261762-46-3
UN: 2735
ADR: 8 III