Print…
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0006-5G PC0006-1G PC0006-25G
APOSPC0006-5GEA 168 EUR
APOSPC0006-5G APOSPC0006-1G APOSPC0006-25G
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₆ClF₂N
Peso Molecular: 177.58 g/mol
Ponto de ebulição: 207
Ponto de Fusão: 73
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631449
Número CAS: 261762-45-2
UN: 1760
ADR: 8 III