Print…
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
PC0002-100G PC0002-25G PC0002-5G
APOSPC0002-100GEA 78.3 EUR
APOSPC0002-100G APOSPC0002-25G APOSPC0002-5G
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone 98%
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013252
Número CAS: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II