Print…
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-2,6-difluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC0001-1G PC0001-5G
APOSPC0001-1GEA 29 EUR
APOSPC0001-1G APOSPC0001-5G
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₂Cl₂F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631324
Número CAS: 261762-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II