Print…
Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
OR9999-1G OR9999-5G
APOSOR9999-1GEA 192 EUR
APOSOR9999-1G APOSOR9999-5G
Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00139509
Número CAS: 2549-19-1