Print…
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
OR9988-25G OR9988-100G
APOSOR9988-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9988-25G APOSOR9988-100G
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid 98%
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064414
Número CAS: 2623-91-8
EINECS: 220-084-4