Print…
Diethyl bromomalonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Diethyl 2-bromomalonate
OR9987-25G OR9987-100G OR9987-500G
APOSOR9987-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9987-25G APOSOR9987-100G APOSOR9987-500G
Diethyl bromomalonate 98%
Diethyl bromomalonate
Fórmula: C₇H₁₁BrO₄
Ponto de ebulição: 140…141 °C/30mmHg
Densidade: 1,402 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009138
Número CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
UN: 3265
ADR: 8,II