(±)-2-Aminobutyric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9986-100G
OR9986-25G
OR9986-500G
APOSOR9986-100GEA
65.4
EUR
APOSOR9986-100G
APOSOR9986-25G
APOSOR9986-500G
(±)-2-Aminobutyric acid
(±)-2-Aminobutyric acid
Fórmula:
C₄H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008093 Número CAS: 2835-81-6 |