Print…
Ácido 6-Nitro-m-toluico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9984-10G OR9984-25G
APOSOR9984-10GEA 14.7 EUR
APOSOR9984-10G APOSOR9984-25G
Ácido 6-Nitro-m-toluico
Ácido 6-Nitro-m-toluico
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: 133…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007368
Número CAS: 3113-72-2