Print…
5-Methoxy-1-indanone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9975-25G OR9975-5G OR9975-100G
APOSOR9975-25GEA 66.7 EUR
APOSOR9975-25G APOSOR9975-5G APOSOR9975-100G
5-Methoxy-1-indanone 98%
5-Methoxy-1-indanone
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Ponto de Fusão: 107…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003789
Número CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6