Print…
α-Bromo-m-toluonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
OR9974-100G OR9974-10G OR9974-25G
APOSOR9974-100GEA 203 EUR
APOSOR9974-100G APOSOR9974-10G APOSOR9974-25G
α-Bromo-m-toluonitrile
α-Bromo-m-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C/3.8mmHg
Ponto de Fusão: 91…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001809
Número CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 3261
ADR: 8 II