Print…
o-Toluenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9961-1G OR9961-5G OR9961-10G
APOSOR9961-1GEA 116 EUR
APOSOR9961-1G APOSOR9961-5G APOSOR9961-10G
o-Toluenesulphonyl chloride 97%
o-Toluenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₇ClO₂S
Ponto de ebulição: 254 °C
Ponto de Fusão: 10 °C
Densidade: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024874
Número CAS: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II