Print…
2,4,6-Trichloroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9960-25G OR9960-1G OR9960-5G
APOSOR9960-25GEA 0 EUR
APOSOR9960-25G APOSOR9960-1G APOSOR9960-5G
2,4,6-Trichloroaniline
2,4,6-Trichloroaniline
Fórmula: C₆H₄Cl₃N
Ponto de ebulição: 262 °C
Ponto de Fusão: 73…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007663
Número CAS: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III