Print…
2-Chloro-5-nitrophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9957-25G OR9957-100G
APOSOR9957-25GEA 0 EUR
APOSOR9957-25G APOSOR9957-100G
2-Chloro-5-nitrophenol 97%
2-Chloro-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄ClNO₃
Peso Molecular: 173.56 g/mol
Ponto de Fusão: 112…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01571825
Número CAS: 619-10-3
EINECS: 210-579-3