Print…
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9955-250MG OR9955-100MG
APOSOR9955-250MGEA 98.6 EUR
APOSOR9955-250MG APOSOR9955-100MG
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00732125
Número CAS: 81322-67-0