Print…
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9945-100G OR9945-25G OR9945-5G
APOSOR9945-100GEA 481 EUR
APOSOR9945-100G APOSOR9945-25G APOSOR9945-5G
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide
Fórmula: C₇H₈ClNO₂
Ponto de Fusão: 96…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093995
Número CAS: 122307-41-9