Print…
Piperidin-4-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9943-25G OR9943-100G OR9943-10G
APOSOR9943-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9943-25G APOSOR9943-100G APOSOR9943-10G
Piperidin-4-ol 95%
Piperidin-4-ol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 108…114 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005999
Número CAS: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1