Print…
3-Methylanthranil acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
OR9942-100G OR9942-25G
APOSOR9942-100GEA 30.6 EUR
APOSOR9942-100G APOSOR9942-25G
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 174…177 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007745
Número CAS: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2