Print…
3-Chloro-o-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9938-100G OR9938-25G
APOSOR9938-100GEA 72.5 EUR
APOSOR9938-100G APOSOR9938-25G
3-Chloro-o-toluic acid 98%
3-Chloro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 163…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053312
Número CAS: 7499-08-3