Print…
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate
OR9936-100G OR9936-25G
APOSOR9936-100GEA 511 EUR
APOSOR9936-100G APOSOR9936-25G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Peso Molecular: 167.21 g/mol
Ponto de Fusão: 125…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010645
Número CAS: 2199-44-2