Print…
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9935-5G OR9935-25G
APOSOR9935-5GEA 55.1 EUR
APOSOR9935-5G APOSOR9935-25G
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Fórmula: C₁₄H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179394
Número CAS: 86770-31-2