Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR9926-1G
OR9926-5G
APOSOR9926-1GEA
0
EUR
APOSOR9926-1G
APOSOR9926-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Fórmula:
C₉H₁₃NO₂ Ponto de Fusão: 122…123 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01365811 Número CAS: 2199-51-1 |