Print…
Cysteaminium chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-MEA
OR9920T-100G OR9920T-25G
APOSOR9920T-100GEA 60.9 EUR
APOSOR9920T-100G APOSOR9920T-25G
Cysteaminium chloride
Cysteaminium chloride
Used as an antioxidant & in radiation therapy.
Fórmula: C₂H₇NS·HCl
Peso Molecular: 113.61 g/mol
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Densidade: 0.75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012904
Número CAS: 156-57-0
UN: 3335
ADR: 9 III