Print…
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9919-1G OR9919-500MG
APOSOR9919-1GEA 328 EUR
APOSOR9919-1G APOSOR9919-500MG
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, Grau técnico
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione
Fórmula: C₉H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01846256
Número CAS: 13221-94-8