Print…
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1H-indazol-3-amine
OR9914-1G OR9914-5G OR9914-25G
APOSOR9914-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9914-1G APOSOR9914-5G APOSOR9914-25G
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆BrN₃
Ponto de Fusão: 171…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426696
Número CAS: 61272-71-7