Print…
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9912-1G OR9912-500MG OR9912-5G
APOSOR9912-1GEA 198 EUR
APOSOR9912-1G APOSOR9912-500MG APOSOR9912-5G
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de Fusão: 61…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021074
Número CAS: 52191-15-8