Print…
4-(1-Azepanyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9910-100MG OR9910-1G OR9910-500MG
APOSOR9910-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR9910-100MG APOSOR9910-1G APOSOR9910-500MG
4-(1-Azepanyl)aniline 95%
4-(1-Azepanyl)aniline
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01536453
Número CAS: 57356-18-0