Print…
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(4-iodophenyl)ethanone, 4-Iodophenacyl bromide
OR9902-1G OR9902-25G OR9902-5G
APOSOR9902-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9902-1G APOSOR9902-25G APOSOR9902-5G
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
ω-Bromo-4-iodoacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrIO
Ponto de Fusão: 113…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01360521
Número CAS: 31827-94-8
UN: 1759
ADR: 8,III