Print…
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
OR9900-1G OR9900-25G OR9900-5G
APOSOR9900-1GEA 43.5 EUR
APOSOR9900-1G APOSOR9900-25G APOSOR9900-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
2,2'-Dibromoacetophenone
Fórmula: C₈H₆Br₂O
Ponto de ebulição: 90…92 °C/0,02mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044660
Número CAS: 49851-55-0
UN: 3265
ADR: 8,II