Print…
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
OR9884-1G OR9884-5G
APOSOR9884-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9884-1G APOSOR9884-5G
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Fórmula: C₉H₉NO₅
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04125034
Número CAS: 61873-93-6