Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9880-1G OR9880-100MG OR9880-250MG
APOSOR9880-1GEA 33.5 EUR
APOSOR9880-1G APOSOR9880-100MG APOSOR9880-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419462
Número CAS: 64951-08-2