Print…
5-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9879-1G OR9879-500MG OR9879-5G
APOSOR9879-1GEA 94.4 EUR
APOSOR9879-1G APOSOR9879-500MG APOSOR9879-5G
5-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅BrO₃
Ponto de Fusão: 257…262 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00093973
Número CAS: 10242-11-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III