Print…
2-Amino-5-chlorophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
OR9877-100G OR9877-25G OR9877-5G
APOSOR9877-100GEA 126 EUR
APOSOR9877-100G APOSOR9877-25G APOSOR9877-5G
2-Amino-5-chlorophenol 97%
2-Amino-5-chlorophenol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Ponto de Fusão: 145…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093863
Número CAS: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3