Print…
4-Fenilbenzaldeído 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9875-100G OR9875-25G OR9875-500G
APOSOR9875-100GEA 43.5 EUR
APOSOR9875-100G APOSOR9875-25G APOSOR9875-500G
4-Fenilbenzaldeído 98%
4-Fenilbenzaldeído
Fórmula: C₁₃H₁₀O
Ponto de ebulição: 184 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 57…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006947
Número CAS: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3